Learn More
Di-n-octylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429156 25 g 25g
11439156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18017.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.463 g/mol
Di-n-octylamine can be used as intermediate for the preparation of antistatic agent, softener, surfactant and it is also used as metal extraction agent and amine solvent. In addition, it can be used to get octanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La di-n-octylamine peut être utilisée comme intermédiaire pour la préparation d’agent antistatique, d’adoucisseur, de surfactant et elle est également utilisée comme agent d’extraction de métaux et comme solvant amine. En outre, elle peut être utilisée pour obtenir l’octanal.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-48-5
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.463
Numéro MDL MFCD00009557
Clé InChI LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
CID PubChem 3094
Nom IUPAC N-octyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octylamine
Point de fusion 13°C to 15°C
Densité 0.799
Point d’ébullition 297°C to 298°C
Point d’éclair 142°C (287°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire [CH3(CH2)7]2NH
Indice de réfraction 1.4432
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1748376
Informations sur la solubilité Immiscible in water.
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-n-octylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-octylamine