Learn More
Di-n-octyldichlorotine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-n-Octyltin-dichloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Poids de la formule | 416.106 |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?