Learn More
Oxyde de di-n-octyltine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354869 25 g 25g
11364869 100 g 100g
11344869 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 071193.14
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 870-08-6 | C16H34OSn | 361.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-08-6
Formule moléculaire C16H34OSn
Poids moléculaire (g/mol) 361.16
Numéro MDL MFCD00013839
Clé InChI LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin
CID PubChem 93563
Nom IUPAC dioctyl(oxo)étain
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-octyltin oxide
Point de fusion 245°C to 248°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 361.14
Forme physique Poudre