Learn More
Sulfure de di-n-pentyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351647 5 g 5g
11361647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04649.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 872-10-6 | C10H22S | 174.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-10-6
Formule moléculaire C10H22S
Poids moléculaire (g/mol) 174.35
Numéro MDL MFCD00027275
Clé InChI JOZDADPMWLVEJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentyl sulfide, diamyl sulfide, pentane, 1,1'-thiobis, amyl sulfide, n-amyl sulfide, dipentyl sulphide, di-n-pentyl sulfide, dipentyl sulfide, unii-61xjn3644r, di-n-pentyl sulphide
CID PubChem 13382
Nom IUPAC 1-pentylsulfanylpentane
SMILES CCCCCSCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-pentyl sulfide
Point de fusion -51°C
Densité 0.84
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3(CH2)4S(CH2)4CH3
Indice de réfraction 1.456
Quantité 5 g
Beilstein 1698031
Poids de la formule 174.35
Pourcentage de pureté 97%