Learn More
Disulfure de di-n-propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362327 100 g 100g
11352327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09881.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-19-6
Formule moléculaire C6H14S2
Poids moléculaire (g/mol) 150.30
Numéro MDL MFCD00009378
Clé InChI ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
CID PubChem 12377
ChEBI CHEBI:45758
Nom IUPAC 1-(propyldisulfanyl)propane
SMILES CCCSSCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propyl disulfide
Point de fusion -86°C
Densité 0.96
Point d’ébullition 193°C to 194°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4967
Quantité 100 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 969200
Poids de la formule 150.31
Pourcentage de pureté 99%