Learn More
Phtalate de di-n-propyle, TRC
Code produit 30012297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012297 10 g 10g
30009474 50 g 50g
17970545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012297 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD49242510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-16-8
Formule moléculaire C14 H18 O4
Poids moléculaire (g/mol) 250.29
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Phthalic acid, dipropyl ester (6CI,7CI,8CI), Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate, Dipropyl phthalate, NSC 15314, Phthalic acid dipropyl ester, Phthalic acid, bis-propyl ester
Nom IUPAC dipropyl benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-propyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Poids de la formule 250.1205
Pourcentage de pureté >95%