Learn More
Sulfure de di-n-propyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486386 500 g 500g
11466386 25 g 25g
11476386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23155.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-47-7 | C6H14S | 118.24 g/mol
Di-n-propyl sulfide is used in organic synthesis and used as a daily fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le di-n-propyl sulfure est utilisé dans la synthèse organique et sert de parfum quotidien.
Solubilité
Soluble dans l’eau 351 mg/l à 25°C.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-47-7
Formule moléculaire C6H14S
Poids moléculaire (g/mol) 118.24
Numéro MDL MFCD00009379
Clé InChI ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propyl sulfide, dipropyl sulfide, di-n-propyl sulfide, propane, 1,1'-thiobis, dipropyl thioether, propyl monosulfide, dipropyl sulphide, n-propyl sulfide, 4-thiaheptane, 1,1'-thiobispropane
CID PubChem 8118
Nom IUPAC 1-propylsulfanylpropane
SMILES CCCSCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propyl sulfide
Point de fusion -102°C
Densité 0.838
Point d’ébullition 141°C to 142°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.4487
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1719002
Merck Index 14,7868
Informations sur la solubilité Soluble in water 351mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 118.24
Pourcentage de pureté ≥98%