Learn More
Di-n-propylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342787 500 mL 500mL
11332787 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11342787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15808.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-84-7
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00009362
Clé InChI WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
CID PubChem 8902
Nom IUPAC N-propylpropan-1-amine
SMILES CCCNCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-n-propylamine
Point de fusion -63°C
Densité 0.738
Point d’ébullition 109°C to 110°C
Point d’éclair 7°C (45°F)
Odeur Ammonia-like
Indice de réfraction 1.405
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2383
Beilstein 505974
Merck Index 14,3343
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%