Learn More
Di-Norbudesonide (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30137991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137991 500 mg 500mg
30008501 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137991 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH589650500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1040085-98-0
Formule moléculaire C23 H30 O6
Poids moléculaire (g/mol) 402.48
Synonyme Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[ethylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, (11β,16α)-, (11β,16α)-16,17-[Ethylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide acetaldehyde acetal, Budesonide Imp. B (EP)
Nom IUPAC 16alpha,17-[(1RS)-Éthylidénébis(oxy)]-11bêta,21-dihydroxyprégna-1,4-diène-3,20-dione
SMILES CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
Poids de la formule 402.2042
Pourcentage de pureté >95%