Learn More
Di-O-benzoyle L-Tartarique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid) |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 358.0689 |