Learn More
Éther méthylique di(propylène glycol), 99 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10897451 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10897451 1 L Flacon en verre 1L
10696070 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10897451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.75€
    48.65€ / 1L
    Économisez 10.10€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34590-94-8 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34590-94-8
Formule moléculaire C7H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00059604
Spécification
Nom chimique ou matériau Di(propylene glycol) methyl ether
Note relative au nom Mixture of isomers
Point de fusion -80.0°C
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 180.0°C
Point d’éclair 75°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. sum of isomers (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O(CH2)3O(CH2)3OH
Quantité 1 L
Merck Index 15, 3384
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with benzene
Viscosité 4 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures