Learn More
Dicarbonate de di-tert-butyle, solution 1M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10400704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10400704 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10525524 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.35€
    60.50€ / 100mL
    Économisez 1.85€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl dicarbonate
Note relative au nom 1M Solution in THF
CAS 24424-99-5, 109-99-9
Couleur Incolore
Densité 0.9130g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C10H18O5
Formule linéaire O[CO2C(CH3)3]2
Numéro MDL MFCD00008805
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 3038
Gravité spécifique 0.913
Synonyme di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
Clé InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butyle2(-méthylpropan-2-yl)carbonate d’oxycarbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
CID PubChem 90495
ChEBI CHEBI:48500
Poids de la formule 218.25
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl dicarbonate, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.