Learn More
Dicarbonate de di-tert-butyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421950 100 g 100g
11477726 25 g 25g
11497726 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421950 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14708.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50€
    103.65€ / 100g
    Économisez 23.85€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.249 g/mol
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour l’introduction du groupe de protection Boc. Le dicarbonate de di-tert-butyle est un réactif utilisé pour l’introduction du groupe de protection BOC. Elle joue un rôle important dans la préparation de la 6-acétyl-1,2,3,4-tétrahydropyridine en réagissant avec la 2-pipéridone. Il sert de groupe de protection utilisé dans la synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Miscible au décaline, au toluène, au tétrachlorure de carbone, au tétrahydrofurane, au dioxane, aux alcools, à l’acétone, à l’acétonitrile et au diméthylformamide. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les bases et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24424-99-5
Formule moléculaire C10H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 218.249
Numéro MDL MFCD00008805
Clé InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
CID PubChem 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nom IUPAC tert-butyle2(-méthylpropan-2-yl)carbonate d’oxycarbonyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl Dicarbonate
Point de fusion 21°C to 24°C
Densité 0.950
Point d’ébullition 56°C to 57°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 37°C (99°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥97%
Indice de réfraction 1.409
Quantité 100 g
Numéro UN 2930
Beilstein 1911173
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with decalin,toluene,carbon tetrachloride,tetrahydrofuran,dioxane,alcohols,acetone,acetonitrile and dimethylformamide. Immiscible with water.
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butyl dicarb