Learn More
Dicarbonate de di-tert-butyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.Di-tert-butyl dicarbonate is a reagent used for the introduction of BOC protecting group. It plays an important role in the preparation of 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine by reacting with 2-piperidone. It serves as a protecting group used in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour l’introduction du groupe de protection Boc. Le dicarbonate de di-tert-butyle est un réactif utilisé pour l’introduction du groupe de protection BOC. Elle joue un rôle important dans la préparation de la 6-acétyl-1,2,3,4-tétrahydropyridine en réagissant avec la 2-pipéridone. Il sert de groupe de protection utilisé dans la synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Miscible au décaline, au toluène, au tétrachlorure de carbone, au tétrahydrofurane, au dioxane, aux alcools, à l’acétone, à l’acétonitrile et au diméthylformamide. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les bases et les acides.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Di-tert-butyl dicarbonate |
| Point de fusion | 21°C to 24°C |
| Densité | 0.95 |
| Point d’ébullition | 56°C to 57°C (0.5 mmHg) |
| Point d’éclair | 37°C (99°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥97% |
| Odeur | Mild |
| Indice de réfraction | 1.409 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2930 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Di-tert-butyl dicarbonate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butyl dicarbonate
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.