Learn More
Dicarbonate de di-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10276630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10276630 100 g Flacon en verre 100g
10441431 10 g Flacon en verre 10g
10696962 25 g Flacon en verre 25g
10398520 50 g Flacon en verre 50g
10368570 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10276630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194671000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24424-99-5
Formule moléculaire C10H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00008805
Clé InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
CID PubChem 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nom IUPAC tert-butyle2(-méthylpropan-2-yl)carbonate d’oxycarbonyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl dicarbonate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 22.0°C to 24.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 56.0°C to 57.0°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O[CO2C(CH3)3]2
Indice de réfraction 1.4075 to 1.4095
Quantité 100 g
Fieser 04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
Merck Index 15, 3038
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.