Learn More
Disulfure de di-tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl disulfide |
| CAS | 110-06-5 |
| Formule moléculaire | C8 H18 S2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Disulfide, bis(1,1-dimethylethyl), tert-Butyl disulfide (6CI,8CI), Bis(1,1-dimethylethyl) disulfide, 2,2,5,5-Tetramethyl-3,4-dithiahexane, 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropane, Bis(tert-butyl)disulfide, Di-tert-butyl disulfide, NSC 677434, t-Butyl disulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)SSC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-méthyl-propane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.36 |
| Poids de la formule | 178.085 |