Learn More
Hydrazodicarboxylate de di-tert-butyle 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319973 5 g 5g
11329973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319973 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00280.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16466-61-8 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, is used as starting reagent during the four-step synthesis of the aminobicyclopyrazolone hydrochloride. It was used as reagent during Pd-catalyzed amination reactions of halo-pyridine substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazodicarboxylate de di-tert-butyle est utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse en quatre étapes du chlorhydrate d’aminobicyclopyrazolone. Il a été utilisé comme réactif lors des réactions d’amination catalysée par le Pd des substrats d’halo-pyridine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16466-61-8
Formule moléculaire C10H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Numéro MDL MFCD00015000
Clé InChI TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
CID PubChem 85431
Nom IUPAC N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Point de fusion 123°C to 126°C
Quantité 5 g
Beilstein 1794023
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté ≥98%