Learn More
Hydrazodiformate de di-tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955671 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11955671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440420100
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl hydrazodiformate
CAS 16466-61-8
Point de fusion 120.0°C to 125.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H20N2O4
Quantité 10 g
Synonyme di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
Clé InChI TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamate de tert-butyle
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
CID PubChem 85431
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl hydrazodiformate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.