Learn More
L-tartrate de (+)-di-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452238 250 mg 250mg
15462238 500 mg 500mg
15442238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55860.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 117384-45-9 | C12H22O6 | 262.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117384-45-9
Formule moléculaire C12H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 262.30
Numéro MDL MFCD00192000
Clé InChI ITWOKJQQGHCDBL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme +-di-tert-butyl l-tartrate, di-tert-butyl l-+-tartrate, 2r,3r-di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-t-butyl l-tartrate, r,r-di-tert-butyl-tartrat, di-tert-butyll-+-tartrate, l-tartaric acid di-tert-butyl ester, l-+-tartaric acid di-tert-butyl ester, 1,4-di-tert-butyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
CID PubChem 9943166
Nom IUPAC ditert-butyl (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(O)C(O)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Di-tert-butyl L-tartrate
Point de fusion 90°C to 92°C
Couleur Blanc
Densité 1.143 g/mL
Point d’éclair 109°C (228°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 5026723
Poids de la formule 262.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide