Learn More
Malonate de di-tert-butyle, 98+ %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Description
Di-tert-butyl malonate, is used as a pharmaceutical intermediate. it can be used to produce Diazomalonsaeure-di-tert-butylester at the ambient temperature. It will need reagents cesium carbonate, p-toluenesulfonyl azide and solvent tetrahydrofuran with the reaction time of 1 hour. T
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le malonate de di-tert-butyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il peut être utilisé pour produire du diazomalonsaeure-di-tert-butylester à température ambiante. Il aura besoin de réactifs carbonate de césium, azoture de p-toluènesulfonyl et tétrahydrofurane de solvant avec un temps de réaction de 1 heure. En T
Solubilité
Il est difficilement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-tert-butyl malonate |
| Note relative au nom | stabilized with potassium carbonate |
| Point de fusion | -6°C |
| Densité | 0.965 |
| Point d’ébullition | 65°C to 67°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | 88°C (190°F) |
| Indice de réfraction | 1.419 |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 1781766 |
| Merck Index | 14,3034 |
| Afficher plus |