Learn More
Malonate de di-tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10700482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10700482 10 g 10g
10764204 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10700482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406620100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-16-2
Numéro MDL MFCD00008810
Clé InChI CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
CID PubChem 68324
Nom IUPAC Propionate de ditert butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl malonate
Point de fusion -7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9660g/mL
Point d’ébullition 110°C to 111°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H20O4
Formule linéaire CH2(CO2C(CH3)3)2
Indice de réfraction 1.4175 to 1.4195
Quantité 10 g
Beilstein 02, III, 1621
Fieser 01,210
Merck Index 15, 3041
Gravité spécifique 0.966
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide