Learn More
Péroxyde de di-tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10367071 100 g Flacon en plastique 100g
10778152 5 g Flacon en plastique 5g
10607963 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10367071 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 349931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.95€
    37.65€ / 100g
    Économisez 7.30€
    16% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-05-4
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00008803
Clé InChI LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
CID PubChem 8033
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl peroxide
Point de fusion -30°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 109°C to 110°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3COOC(CH3)3
Indice de réfraction 1.3880 to 1.39
Quantité 100 g
Merck Index 15, 3508
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nom IUPAC 2-(tert-butylperoxy)-2-méthylpropane
Viscosité 0.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Di-tert-butyl peroxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Peroxyde organique Type E et F
Hazard Statement
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.