Learn More
Phosphite de di-tert-butyle, 96%
Code produit 13468658 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13468658 5 g Flacon en verre 5g
13458658 1 g Flacon en verre 1g
13478658 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13468658 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449390050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 13086-84-5 | C8H18O3P | 193,20 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13086-84-5
Formule moléculaire C8H18O3P
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00014999,MFCD00014999
Clé InChI GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 21959072
Nom IUPAC ditert-butyl-phosphite
SMILES CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl phosphite
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 163°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3CO]2P(O)H
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.995
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-tert-butyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement