Learn More
Di-tert-butyl Phosphite, TRC
Code produit 30378522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378522 10 g
30371905 5 g
30378038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42951510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13086-84-5
Formule moléculaire C8H19O3P
Poids moléculaire (g/mol) 194.21
Synonyme Phosphonic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Phosphonic Acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl Phosphonate
Nom IUPAC 2-méthyl-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxyphosphonoyloxy]propane
SMILES CC(C)(C)OP(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyl Phosphite
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Poids de la formule 194.1072