Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335349 25 g 25g
11315349 1 g 1g
11325349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20998.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.656 g/mol
Di-tert-butylchlorophosphine is associated with palladium(II) acetate and used in Suzuki-Miyaura cross-couplings of arylboronic acids with aryl bromides and chlorides. It serves as a ligand and used in the preparation of mono- and bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations. Further, it is used in asymmetric and transition metal coupling reactions. In addition to this, it plays an important role in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le di-tert-butylchlorophosphine est associé à l’acétate de palladium(II) et utilisé dans les couplages croisés de Susuki-Miyaura d’acides arylboroniques avec des bromures aryliques et des chlorures. Il sert de ligand et est utilisé dans la préparation de ligands de phosphine mono- et bidentate dans des complexes métalliques pour les hydrogénations asymétriques chirales catalytiques. Il est utilisé en outre dans les réactions asymétriques et de transition de couplage métallique. Par ailleurs, il joue un rôle important dans la préparation d’autres phosphines dans les réactions de polymérisation catalytique.
Solubilité
Miscible avec le térahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13716-10-4
Formule moléculaire C8H18ClP
Poids moléculaire (g/mol) 180.656
Numéro MDL MFCD00008815
Clé InChI MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
CID PubChem 139566
Nom IUPAC ditert-butyl(chloro)phosphane
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butylchlorophosphine
Densité 0.951
Point d’ébullition 47°C to 49°C (3 mmHg)
Point d’éclair 62°C (144°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire [(CH3)3C]2PCl
Indice de réfraction 1.484
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran.
Poids de la formule 180.66
Pourcentage de pureté 96%