Learn More
Di-tert-butylchlorophosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10093870 5 mL Flacon en verre 5mL
10086383 25 mL Flacon en verre -
10617684 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10093870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 320900050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13716-10-4
Formule moléculaire C8H18ClP
Poids moléculaire (g/mol) 180.66
Numéro MDL MFCD00008815
Clé InChI MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
CID PubChem 139566
Nom IUPAC ditert-butyl(chloro)phosphane
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butylchlorophosphine
Point de fusion 2.0°C to 3.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 61°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3C]2PCl
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.95
Poids de la formule 180.66
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide