Learn More
Tétrafluoroborate de di-tert-butylphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451460 1 g 1g
15497625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26904.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 612088-55-8 | Molecular Formula: C14H24BF4P | Molecular Weight: 310.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612088-55-8
Formule moléculaire C14H24BF4P
Poids moléculaire (g/mol) 310.12
Numéro MDL MFCD08704553
Clé InChI HRDPEVWZXUWEFR-UHFFFAOYSA-O
Synonyme di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate, di-tert-butyl phenyl phosphonium tetrafluoroborate, di-tert-butyl phenyl phosphanium tetrafluoroborate, acmc-20al46, di tert-butyl phenylphosphonium tetrafluoroborate
CID PubChem 11220595
Nom IUPAC ditert-butyl(phényl)phosphanium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate
Quantité 1 g
Poids de la formule 310.12
Pourcentage de pureté 99%