Learn More
Di-tert-butylsilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-tert-Butylsilane |
| CAS | 30736-07-3 |
| Formule moléculaire | C8H20Si |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[SiH2]C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | ditert-butylsilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.32 |
| Poids de la formule | 144.1334 |