Learn More
Di-tert-butyltin dichloride, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10227330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10227330 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyltin dichloride
CAS 19429-30-2
Point de fusion 39°C to 43°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H18Cl2Sn
Formule linéaire [(CH3)3C]2SnCl2
Numéro MDL MFCD00009854
Quantité 1 g
Synonyme di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
Clé InChI PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Nom IUPAC ditert-butyl(dichloro)stannane
Poids moléculaire (g/mol) 303.842
CID PubChem 88053
Poids de la formule 303.83
Forme physique Crystalline Powder or Crystals