Learn More
Dichlorure de di-tert-butylétain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324567 0.5 g 0.50g
11314567 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039619.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19429-30-2 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19429-30-2
Formule moléculaire C8H18Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 303.842
Numéro MDL MFCD00009854
Clé InChI PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
CID PubChem 88053
Nom IUPAC ditert-butyl(dichloro)stannane
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-butyltin dichloride
Point de fusion 42°C to 43°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 66°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire [(CH3)3C]2SnCl2
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN2928
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 303.83
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline