Learn More
Dichlorure de di-tert-butylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Di-tert-butyltin Dichloride |
| CAS | 19429-30-2 |
| Formule moléculaire | C8H18Cl2Sn |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Dichlorobis(1,1-dimethylethyl)stannane, Di-tert-butyldichlorostannane, Di-tert-butyldichlorotin, Dichlorodi-tert-butylstannane |
| Formule InChI | InChI=1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | ditert-butyl(dichloro)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 303.84 |
| Poids de la formule | 303.9808 |