Learn More
Di-tert-octyl disulfure (>80 %), TRC
Code produit 30386119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386119 2.5 g
30381609 250 mg
30387963 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386119 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4821552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29956-99-8
Formule moléculaire C16H34S2
Poids moléculaire (g/mol) 290.57
Nom IUPAC 2,2,4-triméthyl-4-(2,4,4-triméthylpentane-2-yldisulfanyl)pentane
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Di-tert-octyl Disulfide
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Poids de la formule 290.2102