Learn More
Di-tert-octyl disulfure (>80 %), TRC
Code produit 30387963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387963 500 mg
30386119 2.5 g
30381609 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387963 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD482155500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29956-99-8
Formule moléculaire C16H34S2
Poids moléculaire (g/mol) 290.57
Nom IUPAC 2,2,4-triméthyl-4-(2,4,4-triméthylpentane-2-yldisulfanyl)pentane
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Di-tert-octyl Disulfide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Poids de la formule 290.2102