Learn More
Di(tétrahydropyran-4-yl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10596134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10596134 1 g Flacon en verre ambré 1g
10173134 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10596134 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08504DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1080028-76-7
Formule moléculaire C10H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.267
Numéro MDL MFCD11841081
Clé InChI WWPWWQFNGOWXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-tetrahydropyranyl amine, n-oxan-4-yl oxan-4-amine, di tetrahydropyran-4-yl amine, bis tetrahydropyran-4-yl amine, n-tetrahydro-2h-pyran-4-yl tetrahydro-2h-pyran-4-amine, n-4-oxanyl-4-oxanamine, bis tetrahydro-2h-pyran-4-yl amine, di 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl amine
CID PubChem 33589627
Nom IUPAC N-(oxane-4-yle)oxane-4-amine
SMILES C1COCCC1NC2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Di(tetrahydropyran-4-yl)amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.27
Pourcentage de pureté 97%