Learn More
Diacerein, MedChemExpress
Description
Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diacerein |
| CAS | 13739-02-1 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H12O8 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Diacerhein Diacetylrhein |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 12.5 mg/mL (33.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C(C=C1C2=O)=CC(OC(C)=O)=C1C(C3=C2C=CC=C3OC(C)=O)=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.29 |
| Show More |