Learn More
Diacétone-D-galactose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431367 5 g 5g
11441367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24899.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260.29 g/mol
Diacetone-D-galactose is used to produce diacetone-d-galacturonic acid and oxalic acid. It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diacétone-D-galactose est utilisé pour produire de l’acide diacétone-D-galacturonique et de l’acide oxalique. Il est principalement utilisé dans la réaction biochimique et comme intermédiaire médical.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4064-06-6
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.29
Numéro MDL MFCD00063225
Clé InChI POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
CID PubChem 70793572
Nom IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7 -tétraméthyl-5,5 a,8a,8 b-tétrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetone-D-galactose
Densité 1.143
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in Acetone,Chloroform and Methanol.
Poids de la formule 260.29
Pourcentage de pureté 97%