Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacétone-D-glucose 98+ %
Code produit 13428308 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13428308 500 g Flacon en plastique -
10745371 25 g Flacon en plastique 25g
10182280 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13428308 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 112015000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-52-5
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00005544
Clé InChI KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonyme 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
CID PubChem 40469256
Nom IUPAC (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetone-D-glucose
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 107.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 31,155
Merck Index 15,2968
Rotation spécifique − 11.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre