Learn More
Diacétone-D-glucose, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423037 500 g 500g
11403037 25 g 25g
11413037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15568.36
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate. It is used in synthesize for below products: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Double-O-Isopropylidene-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxy idose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé dans la réaction biochimique et comme intermédiaire médical. Il est utilisé dans la synthèse pour les produits ci-dessous : L-gulose ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-a-D-gulofuranose ; Alllose ; ;1,2:5,6-Double-O-Isopropylidène-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose ;6-déoxy idose.
Solubilité
La solubilité dans l’eau chaude donne une turbidité très faible.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 582-52-5
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.286
Numéro MDL MFCD00005544
Clé InChI KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Synonyme 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
CID PubChem 40469256
Nom IUPAC (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetone-D-glucose
Point de fusion 107°C to 110°C
Quantité 500 g
Beilstein 84386
Merck Index 14,2965
Rotation optique −11° (c=5 in Ethanol)
Poids de la formule 260.29
Pourcentage de pureté ≥98%