Learn More
Diacetoxybutene, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3 |
| Poids de la formule | 172.0736 |