Learn More
Diacétoxydimzthylsilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10461304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10461304 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10461304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426690250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Point de fusion -12.5°C
Couleur Incolore
Densité 1.0530g/mL
Point d’ébullition 164°C
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O4Si
Formule linéaire (CH3COO)2Si(CH3)2
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00039832
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.053
Synonyme dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
Clé InChI RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
Nom IUPAC Acétate de [acétyloxy(diméthyl)silyle]
Poids moléculaire (g/mol) 176.24
CID PubChem 75130
Poids de la formule 176.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diacetoxydimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement