Learn More
(Diacétoxyiode)benzène, TRC
Code produit 17973555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973555 100 g 100g
17945075 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17973555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD360500100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3240-34-4
Formule moléculaire C10 H11 I O4
Poids moléculaire (g/mol) 322.1
Synonyme (Dihydroxyiodo)benzene, (Diacetoxyiodo)benzene, BAIB, Bis(acetato)phenyliodine, Bis(acetato-κO)phenyliodine, Diacetoxy(phenyl)iodine, Iodobenzene Diacetate, Iodophenyl Diacetate, Iodosobenzene Diacetate, Iodosylbenzene Diacetate, NSC 226375, NSC 23801, PIDA, Phenyliodine Diacetate, Phenyliodine(III) Diacetate, Phenyliodo Diacetate, Phenyliodonium Diacetate, Phenyliodoso Acetate, Phenyliodoso Diacetate, Phenyliodosyl Diacetate, [Bis(acetoxy)iodo]benzene, Iodosodiacetate Benzene;
Nom IUPAC [acétoxy(phényl)-λ3-iodanyl] acétate
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (Diacetoxyiodo)benzene
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Poids de la formule 321.9702