Learn More
Diacétyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10050060 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
:
100 ml, flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10050060 100 ml, flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10050060 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/0250/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 431-03-8
Point de fusion -4°C
Couleur Jaune
pH 3.2
Point d’ébullition 88°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H6O2
Numéro MDL 8756
Quantité 100 mL
Clé InChI QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C(C)=O
Nom IUPAC butane-2,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Poids de la formule 86.09g/mol
Forme physique Liquide