Learn More
Diacétylfluorescéine, TRC
Code produit 30362514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362514 1 g 1g
30357352 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30362514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD3288501G
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-09-8
Formule moléculaire C24 H16 O7
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Synonyme Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
Nom IUPAC Acétate de (6-acétyloxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-3’-yl)
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diacetylfluorescein
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Poids de la formule 416.0896