Learn More
Diafenthiuron, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diafenthiuron |
| CAS | 80060-09-9 |
| Formule moléculaire | C23 H32 N2 O S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-[2,6-Bis(1-methylethyl)-4-phenoxyphenyl]-N'-(1,1-dimethylethyl)thiourea, 1-tert-Butyl-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea, CGA 106630, Diafenthiuron, Dingminiao, Gamba, Pegasus, Pegasus (pesticide), Phoenix, Phoenix (thiourea insecticide), Polo |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H32N2OS/c1-15(2)19-13-18(26-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(27)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,27) |
| SMILES | CC(C)c1cc(Oc2ccccc2)cc(C(C)C)c1NC(=S)NC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1-tert-butyl-3-[4-phénoxy-2,6-di(propan-2-yl)phényl]thiourée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 384.58 |
| Poids de la formule | 384.2235 |