Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la 25-hydroxyvitamine D (25-OH-VD) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280619 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
25-OH-vitamine D
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280619 25-OH-vitamine D 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280619 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07OHVD5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la 25-hydroxyvitamine D (25-OH-VD) est destiné à la détermination quantitative in vitro de la vitamine D totale (D2+D3) dans le sérum ou le plasma.
  • Le kit de diagnostic pour la 25-hydroxyvitamine D (25-OH-VD) (sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant.
  • La vitamine D présente dans l'échantillon entrera en compétition avec l'antigène VD-BSA fixé sur la membrane.
  • Moins il y a de vitamine D dans l'échantillon, plus les microsphères fluorescentes conjuguées à des anticorps anti-VD peuvent être capturées par l'antigène VD-BSA déposé sur la membrane (ligne de test).
  • La concentration de vitamine D dans l'échantillon est inversement proportionnelle à l'intensité du signal fluorescent capturé sur la ligne T.
  • En fonction de l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de vitamine D dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti.™ Analyseur d'immunofluorescence pour déterminer la concentration en vitamine D dans l'échantillon.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 5 -100 ng/mL, (R2) est de 0,956
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Utilisé comme outil d'évaluation des niveaux de vitamine D
Spécification
Substances à analyser détectables 25-OH-vitamine D
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sérum humain, plasma humain
Type POC, cuantitativo, vitamina D, 25-OH-VD
Forme Prêt à l’emploi (RTU)