Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la protéine C-réactive (CRP) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280607 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280607 25 tests/kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280607 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07CRP5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la protéine C-réactive est destiné à la détermination quantitative in vitro de la protéine C-réactive (CRP) dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • Le kit de diagnostic de la protéine C-réactive (sang total/sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. Si l'échantillon contient de la CRP, celle-ci se fixe aux anticorps anti-CRP conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de CRP dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de CRP dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Collaboration avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 5 - 100 mg/L, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 3 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables Protéine C-réactive, CRP
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, CRP, quantitatif
Quantité 25 tests/kit
Forme Prêt à l’emploi (RTU)