Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la troponine cardiaque I (MPQuanti)™ seulement)
Code produit 30280598 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280598 25 tests/kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280598 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07CTN15025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la troponine cardiaque I est destiné à la détermination quantitative in vitro de la troponine cardiaque humaine I (cTnI) dans le sang total, le sérum ou le plasma.
  • Le kit de diagnostic pour la troponine cardiaque I (sang total/sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant.
  • Si l'échantillon contient de la cTnI, celle-ci se fixe aux anticorps anti-cTnI conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de cTnI dans l'échantillon est corrélée à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence de l'échantillon et de la courbe d'étalonnage du produit, la concentration de cTnI dans l'échantillon est calculée par MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour usage professionnel en diagnostic in vitro
  • Collaboration avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 1 ̴40 ng/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Utilisé comme aide au diagnostic de l'infarctus du myocarde (IM)
Spécification
Substances à analyser détectables Troponine I
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, cTnI, cuantitativo
Quantité 25 tests/kit
Forme Prêt à l’emploi (RTU)