Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour CK-MB (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280615 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280615 25 tests/kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280615 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07CKMB5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour CK-MB est un dosage immunochromatographique pour la détection quantitative de la CK-MB humaine dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.
  • La cassette de test CK-MB (sang total/sérum/plasma) est un dosage immunochromatographique pour la détection quantitative de la CK-MB humaine dans le sang total, le sérum ou le plasma humain comme aide au diagnostic de l'infarctus du myocarde (IM).
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant.
  • Si l'échantillon testé contient de la CK-MB, celle-ci se fixe à l'anticorps CK-MB qui est conjugué à des microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par l'anticorps de capture déposé sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de CK-MB dans l'échantillon est corrélée linéairement à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • Selon l'intensité de fluorescence de l'échantillon et de la courbe d'étalonnage du produit, la concentration de CK-MB dans l'échantillon est calculée par MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de travail linéaire : 0. 2,75 ng/mL, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables CK-MB
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sang total humain, sérum humain, plasma humain
Type POC, CK-MB, quantitatif
Quantité 25 tests/kit
Forme Prêt à l’emploi (RTU)