Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour D-dimères (MPQuanti)™ seulement)
Code produit 30280622 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280622 25 tests/kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280622 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07CTNL5025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour D-dimères est destiné à la détection quantitative in vitro des D-dimères dans le sang total ou le plasma humain.
  • Le kit de diagnostic pour D-dimères (sang total/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence pour mesurer les D-dimères dans le sang total ou le plasma humain comme aide au diagnostic de la TVP et de l'EP.
  • Ce test est destiné aux professionnels de la santé.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. Si l'échantillon contient du D-dimère, celui-ci se fixe aux anticorps anti-D-dimère conjugués aux microsphères fluorescentes.
  • Le complexe sera ensuite capturé par les anticorps de capture déposés sur la membrane de nitrocellulose (ligne de test).
  • La concentration de D-dimère dans l'échantillon est corrélée à l'intensité du signal de fluorescence capturé sur la ligne T.
  • En fonction de l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de D-dimère dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti.™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 1 à 10 mg/L, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
  • Utilisé comme aide au diagnostic de la TVP et de l'EP
Spécification
Substances à analyser détectables D-Dimères
Type d’échantillon Sang total humain, plasma humain
Type POC, cuantitativo, dímero D
Quantité 25 tests/kit
Forme Prêt à l’emploi (RTU)