Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnostic pour la thyroxine libre (FT4) (MPQuanti™ seulement)
Code produit 30280618 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Substances à analyser détectables:
Thyroxine libre (T4 )
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Substances à analyser détectables Conditionnement
30280618 Thyroxine libre (T4 ) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280618 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07FT45025
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Le kit de diagnostic pour la thyroxine libre (FT4) est destiné à la détermination quantitative in vitro de la thyroxine libre (FT4) dans le sérum ou le plasma humain.
  • Le kit de diagnostic pour la thyroxine libre (FT4) (sérum/plasma) est basé sur la technologie d'immunoanalyse par fluorescence.
  • L'échantillon se déplace le long de la bandelette, du tampon d'échantillonnage au tampon absorbant. Le FT4 de l'échantillon sera en concurrence avec le T4 antigène déposé sur la membrane.
  • Moins il y a de FT4 dans l'échantillon, plus les microsphères fluorescentes conjuguées à des anticorps anti-T4 peuvent être capturées par T4 antigène déposé sur la membrane (ligne de test).
  • La concentration de FT4 dans l'échantillon est inversement proportionnelle à l'intensité du signal fluorescent capturé sur la ligne T.
  • En fonction de l'intensité de fluorescence du test et de la courbe d'étalonnage, la concentration de FT4 dans l'échantillon est calculée par le MPQuanti.™ Analyseur d'immunofluorescence.
  • Marquage CE
  • Pour une utilisation diagnostique in vitro professionnelle
  • Fonctionne uniquement avec MPQuanti™ Analyseur d'immunofluorescence
  • Plage de linéarité : 1 à 100 pmol/L, R ≥0,990
  • Les résultats des tests doivent être interprétés dans les 15 minutes.
Spécification
Substances à analyser détectables Thyroxine libre (T4 )
Méthode de détection Immunofluorescence
Type d’échantillon Sérum humain, plasma humain
Type POC, Cuantitativo, libre, T4 , FT4
Forme Prêt à l’emploi (RTU)